929808
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 2,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Sinonimo/i:
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 2000, contains MEHQ as stabilizer
Forma fisica
low-melting solid
Livello qualitativo
PM
Mn 2000
average Mn 2000
contiene
MEHQ as stabilizer
Colore
white to off-white
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
acrylamide
Estremità α
acrylamide
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)