725676
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 3,700, acrylamide, ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, average Mn 3,700, contains ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Forma fisica
solid
PM
average Mn 3,700
contiene
≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Temp. transizione
Tm 50-54 °C
Estremità Ω
acrylamide
Estremità α
acrylamide
Temperatura di conservazione
−20°C
Nota sulla preparazione
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity