922919
Pd(IPr)(acac)Cl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H43ClN2O2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
629.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
Pd(IPr)(acac)Cl is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Altre note
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
[Pd(NHC)(acac)Cl]: Well-Defined, Air-Stable, and Readily Available Precatalysts for Suzuki and Buchwald−Hartwig Cross-coupling (Transamidation) of Amides and Esters by N−C/O−C Activation.
Zhou T, et al.
Organic Letters, 21, 3304-3309 (2019)