Documenti fondamentali
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
Sinonimo/i:
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C103H77ClN2
Peso molecolare:
1378.18
Stato
powder
Applicazioni
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)