Documenti fondamentali
916161
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr)(AN)Cl2]
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H43Cl2N3Pd
Peso molecolare:
659.04
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
[Pd(IPr)(AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
916161-1G4065265667098
916161-250MG4065265667104