Documenti fondamentali
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C101H77ClN2
Peso molecolare:
1354.16
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
209-306 °C
Applicazioni
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 - 494.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
219 - 257 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)