908541
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Sinonimo/i:
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2 is an NHC-Ni(0) precatalyst developed in the Montgomery lab used for a variety of synthetic transformations including reductive couplings of aldehydes and alkynes and N-arylation of amines.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)