922269
TpOx-Ph-opo-3F
Sinonimo/i:
2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)-8-(2,4,6-trifluorophenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-Fn Series
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Livello qualitativo
Temp. transizione
crystalline phase to discotic phase 105 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 198 °C (heating)
Solubilità
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.07 mg/mL, DMSO < 0.03 mg/mL, DCM > 1 mg /mL
)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1
Fluorescenza
λem 503 nm, quantum yield 0.63 (Fluorescence lifetime (ns) = 6.65)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
922269-10MG | 4065266781069 |