922293
TpOx-Ph-p-OMe
Sinonimo/i:
8-(4-methoxyphenyl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-OMe Series
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Solubilità
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.17 mg/mL, DMSO < 0.2 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
97,000 M-1cm-1 at 270 nm in ethyl acetate
Fluorescenza
λem 440 nm, quantum yield 0.4 (pSS (nm) = 170, Fluorescence Lifetime (ns) = 4.08)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
- Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
- Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 115 °C, Colh - Iso – 186 °C
- Cooling: Iso - Colh – 184 °C, Colh - Crys – 85 °C
Applicazioni
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)