900712
Graphene quantum dots
aqua green luminescent, 1 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
GQDs
Descrizione
topographic height: 1-2.0 nm
Stato
suspension
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Colore
colorless
Diametro
<5 nm
Fluorescenza
λex 485 nm; λem 530 nm±10 nm FWHM 80 nm, quantum yield ≥17%
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- Optical brighteners.
- Taggants for security application.
- Bio-imaging markers.
- Fluorescent polymers.
- Antibacterial, antibiofouling, disinfection systems.
- Heavy metals, humidity and pressure sensors.
- Batteries.
- Flash memory devices.
- Photovoltaic devices.
- Light-emitting diodes.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized