905062
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite FAPbX3 Quantum Dots, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Fluorescenza
λem 530 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.