Documenti fondamentali
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C7H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.19
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)