Key Documents
658170
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3S13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
38 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)