Documenti fondamentali
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
2104523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
228 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)