D135550
2,6-dimetossifenolo
99%
Sinonimo/i:
Pirogallolo 1,3-dimetil etere
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
261 °C (lit.)
Punto di fusione
50-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis and Antioxidant Ability of 5-amino-1, 3, 4-oxadiazole Derivatives Containing 2, 6-dimethoxyphenol: This study reports the synthesis of new antioxidant materials incorporating 2,6-dimethoxyphenol (KF Ali, 2015).
- Catalytic cleavage of the CO bond in 2, 6-dimethoxyphenol: This research explores the non-solvent catalytic conversion of 2,6-dimethoxyphenol, a model lignin compound, highlighting a sustainable approach to biomass utilization (P Yu et al., 2020).
- Synthesis and antioxidant ability of new 5-amino-1, 2, 4-triazole derivatives containing 2, 6-dimethoxyphenol: The synthesis of new derivatives aimed at improving antioxidant properties, demonstrating the chemical versatility of 2,6-dimethoxyphenol (DF Hussain, 2016).
- Electrochemical Characterization of the Laccase-Catalyzed Oxidation of 2, 6-Dimethoxyphenol: This study provides an electrochemical insight into the enzymatic oxidation processes of 2,6-dimethoxyphenol, relevant for biotechnological applications (GJ Mattos et al., 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D135550-25G | 4061833559567 |
D135550-100G | 4061833559550 |