A31601
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid