92176
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
crystals
Punto di fusione
60-63 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?