Documenti fondamentali
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
142-147 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)