Documenti fondamentali
917087
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H5NaO3
Peso molecolare:
113.05
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
45-55 % (w/w) in H2O
Spostamento di massa
M+1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)