914436
Fmoc-D-Lys(Biotin)-OH
≥95%
Sinonimo/i:
Nα-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-Nε-biotinyl-D-lysine, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoyl)-D-lysine, Biotinylated Fmoc-protected D-lysine
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
184-190 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25+,26+,28+/m1/s1
OFIBQNGDYNGUEZ-KAHNYGAISA-N
Applicazioni
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3