Documenti fondamentali
47312
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.46
Beilstein:
8796152
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7