Documenti fondamentali
772038
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH
97%
Sinonimo/i:
Fmoc-N-trityl-D-glutamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H34N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]22/D +13.4°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
232-237 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m1/s1
WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Kristina Najjar et al.
The Journal of biological chemistry, 292(3), 847-861 (2016-12-08)
Cell-penetrating peptides (CPPs) are well established as delivery agents for otherwise cell-impermeable cargos. CPPs can also theoretically be used to modulate intracellular processes. However, their susceptibility to proteolytic degradation often limits their utility in these applications. Previous studies have explored
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
772038-1G4061826654729
772038-25G4061833687604
772038-5G4061833340660