Key Documents
15084
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-D-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27ClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.88
Beilstein:
5913148
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)