912719
(S)-BIDIME
≥97%
Sinonimo/i:
(S)-3-(tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
Saggio
≥97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P1(COc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)(C)C
InChI
BWPDUHMFZCEKIP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)