903469
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2
QGXBDMJGAMFCBF-KAPMPOEWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
903469-1MG |