Documenti fondamentali
D-077
Supelco
5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
5α-Dihydrotestosterone-d3 (16,16,17-d3), 5α-DHT-D3 (16, 16, 17-D3) solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27O2D3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
NVKAWKQGWWIWPM-JUNPRZFISA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard of 5α-Dihydrotestosterone or DHT. DHT is an androgen or male sex hormone that has been implicated in a broad range of disease from male pattern baldness to benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. As an anabolic steroid, DHT has also been used as a performance-enhancing drug to promote muscle growth.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D-077-1ML4061833556849