Key Documents
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H18O2
Peso molecolare:
362.42
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Descrizione generale
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3