Documenti fondamentali
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Formula condensata:
(C34H43N)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
PM
Mw ≥20,000 by GPC
Livello qualitativo
Solubilità
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
Fluorescenza
λem 406 nm±20 nm in THF
Applicazioni
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)