Documenti fondamentali
MAB3034
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DNA, specifico per singolo filamento, clone F7-19
clone 16-19, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo per DNA a singolo filamento
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16-19, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
DNA a singolo filamento (ssDNA) (poli-deossitimidina). Mostra una reattività del 90% con il DNA a singolo filamento e del 12% con il DNA a doppio filamento.
PROFILO DI LEGAME ALL′ANTIGENE:
Legame relativo per:
DNA nativoOmo-polimeri sintetici
dsDNA(a) ssDNA(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
0.03 0.84 0.02 0.11 0.03 1.00 0.03 0.53
a) DNA nativo da timo di vitello
b) DNA da timo di vitello denaturato con calore
Gli acidi nucleici sono stati complessati con mBSA in fase solida e incubati con l′anticorpo anti-DNA. E stato misurato il legame della proteina A radioiodinata, misurato alla quantità massima di anticorpo testata (10 μg di anticorpo purificato o una diluizione 1:2 di sopranatante di coltura), e normalizzato rispetto a quello determinato per l'antigene preferito (usato come valore di riferimento standard =1,0).
SAGGIO DI LEGAME:
ll sopranatante è stato incubato per un'ora a temperatura ambiente con frammenti di restrizione, (ss)DNA o (ds)DNA, marcati con 32P alle estremità, (20 pmoli di nucleotidi; 16,000 cpm). E′ stata quindi eseguita la precipitazione dei complessi anti-DNA/DNA fornendo un eccesso di anticorpo di coniglio anti-topo e la quantificazione del DNA marcato [32P] tramite radiazione di Chernkov.
PUNTO ISOELETTRICO = 8.3.
Immunogeno
Epitopo: DNA a singolo filamento
Applicazioni
ELISA
Questo anticorpo è stato testato in ELISA su DNA a singolo filamento proveniente da timo di vitello.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
L'anticorpo anti-DNA a singolo filamento, clone 16-19 è un anticorpo diretto contro il DNA utilizzato in saggi ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - altro
Ciclo cellulare, riparazione & replicazione del DNA
Stato fisico
Formato: purificato
Soluzione 0,1 M di tris-Glicina (pH 7.4), 150 nM NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The SIOD disorder protein SMARCAL1 is an RPA-interacting protein involved in replication fork restart.
Ciccia, A; Bredemeyer, AL; Sowa, ME; Terret, ME; Jallepalli, PV; Harper, JW; Elledge, SJ
Genes & Development null
E2F1 localizes to sites of UV-induced DNA damage to enhance nucleotide excision repair.
Guo, R; Chen, J; Zhu, F; Biswas, AK; Berton, TR; Mitchell, DL; Johnson, DG
The Journal of Biological Chemistry null
DNA replication is altered in Immunodeficiency Centromeric instability Facial anomalies (ICF) cells carrying DNMT3B mutations.
Lana, E; Megarbane, A; Tourriere, H; Sarda, P; Lefranc, G; Claustres, M; De Sario, A
European Journal of Human Genetics null
Evidence of DNA transfer through F-pilus channels during Escherichia coli conjugation.
An-Chi Shu,Chien-Chen Wu,Yi-Yang Chen,Hwei-Ling Peng,Hwan-You Chang,Tri-Rung Yew
Langmuir null
In Xenopus egg extracts, DNA replication initiates preferentially at or near asymmetric AT sequences.
Stanojcic, S; Lemaitre, JM; Brodolin, K; Danis, E; Mechali, M
Molecular and cellular biology null