Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
NA0310
Sigma-Aldrich
Kit di maxipreparazione del plasmide GenElute HP
greener alternative
sufficient for 25 purifications
Sinonimo/i:
Kit di maxipreparazione del plasmide GenElute HP
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
impiego
sufficient for 25 purifications
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit di maxipreparazione del plasmide GenElute HP offre un metodo semplice, rapido ed efficiente in termini di costo per isolare il DNA plasmidico da colture di E. coli ricombinante. Il kit è dotato di una siringa filtrante per la rapida rimozione del lisato e di una colonna legante la silice progettata per funzionare in aspirazione o in rotazione. Da 150 mL di coltura lasciata crescere per una notte in un terreno Luria Broth (LB) si possono isolare fino a 1,2 mg di DNA plasmidico. Si tenga presente che la resa effettiva dipende dal ceppo, dal plasmide e dal terreno di coltura usati.
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo tramite centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su una membrana di silice in presenza di forti concentrazioni saline. I contaminanti vengono rimossi con due fasi di lavaggio. Infine, il DNA legato viene eluito nella soluzione di eluizione (Tris-HCl) o in acqua.
Il DNA plasmidico recuperato è prevalentemente nella forma superavvolta. Il DNA è pronto per essere immediatamente usato nelle applicazioni a valle come digestione degli enzimi di restrizione, ligatura, sequenziamento, PCR, trasformazione e transfezione.
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Rispetto all′uso standard di fenolo e cloroformio per eseguire le estrazioni di DNA, questo prodotto è intrinsecamente più sicuro dal punto di vista chimico.
Applicazioni
Il kit GenElute HP Plasmid Maxiprep è stato usato nell′isolamento dei plasmidi.
Caratteristiche e vantaggi
  • Dalla raccolta della coltura batterica al DNA plasmidico puro in non più di 30 minuti.
  • Fino a 1,2 mg di DNA plasmidico ad alto numero di copie
  • Flessibilità di formato in aspirazione o in rotazione.
  • Con meno componenti di plastica di altri kit rapidi consente di ridurre la quantità di rifiuti
  • Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jaeho Yoon et al.
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Renal hypouricemia is a rare genetic disorder. Hypouricemia can present as renal stones or exercise-induced acute renal failure, but most cases are asymptomatic. Our previous study showed that two recessive variants of SLC22A12 (p.Trp258*, pArg90His) were identified in 90% of
Musaddeque Ahmed et al.
Nature communications, 12(1), 1781-1781 (2021-03-21)
Prostate cancer (PCa) risk-associated SNPs are enriched in noncoding cis-regulatory elements (rCREs), yet their modi operandi and clinical impact remain elusive. Here, we perform CRISPRi screens of 260 rCREs in PCa cell lines. We find that rCREs harboring high risk
Discovery of protein interactions using parallel analysis of translated ORFs (PLATO).
Larman HB
Nature Protocols, 9(1), 90-103 (2014)
Fraser Soares et al.
Blood, 137(16), 2171-2181 (2020-12-04)
Acute myeloid leukemia (AML) remains a devastating disease in need of new therapies to improve patient survival. Targeted adoptive T-cell therapies have achieved impressive clinical outcomes in some B-cell leukemias and lymphomas but not in AML. Double-negative T cells (DNTs)
Ilaria Mogno et al.
Genome research, 23(11), 1908-1915 (2013-08-08)
Gene promoters typically contain multiple transcription factor binding sites (TFBSs), which may vary in affinity for their cognate transcription factors (TFs). One major challenge in studying cis-regulation is to understand how TFBS variants affect gene expression. We studied the in
Protocolli
The GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cutures. The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in downstream applications, such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection.