NA0400
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit
sufficient for 10 preparations
Sinonimo/i:
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 10 preparations
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA extraction: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use for the most demanding applications including transfection with endotoxin-sensitive cells.
Caratteristiche e vantaggi
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 35 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Convenient vacuum format
Principio
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?