PLN350
Kit di minipreparazione per plasmidi GenElute™
sufficient for 350 purifications
Sinonimo/i:
Kit per plasmidi GenElute™, Gen Elute
About This Item
impiego
sufficient for 350 purifications
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo con centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su silice in presenza di forti concentrazioni saline. Si rimuovono quindi i contaminanti con una fase di lavaggio rotazionale. Infine, il DNA legato viene eluito in acqua o nel tampone Tris-EDTA.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- DNA plasmidico purificato in meno di 30 minuti
- Purificare fino a 15 μg di DNA plasmidico
- Contaminazione di DNA o RNA genomico non rilevabile
- Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2