79432
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
Saggio
≥97.0% (NT)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509
P. eboll.
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter