20025
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
BEMP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.477
P. eboll.
74 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of a 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxepin-5-one.
- As catalyst in the alkylation reactions of carbon acids.
- As organocatalyst in the controlled "immortal" ring-opening polymerization (iROP) of six-membered cyclic carbonates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?