241768
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
99%
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241768-5ML | 4061825412276 |
241768-100ML | 4061825411538 |
241768-10KG | |
241768-500ML | 4061825412245 |
241768-PZ | 4061826597309 |