901437
Formamidinium bromide
≥99%, anhydrous
Sinonimo/i:
Formamidine hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
N=CN.[H]Br
InChI
1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
QWANGZFTSGZRPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.