Documenti fondamentali
900693
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H32NO4BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
581.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Attivazione fotocatalizzatore
450 nm
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C(C(OC)=CC(OC)=C3)C3=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C52.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C32H32NO4.BF3.FH/c1-19-13-20(2)29(21(3)14-19)32-30-25(15-23(34-4)17-27(30)36-6)33(22-11-9-8-10-12-22)26-16-24(35-5)18-28(37-7)31(26)32;2-1(3)4;/h8-18H,1-7H3;;1H/q+1;;/p-1
HCYMGKLDRBXSLK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900693-250MG4061833259306