906115
2,7-Dibromoacridone
Sinonimo/i:
2,7-Dibromoacridin-9(10H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Stringa SMILE
Brc1cc2c(nc3c(c2O)cc(cc3)Br)cc1
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
906115-5G | 4054839936012 |
906115-1G | 4054839936005 |