909327
2,7-Dimethoxy-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].O(C=1C=CC2=C(C1)C(=C3C=C(OC)C=CC3=[N+]2C)C4=C(C=C(C=C4C)C)C)C
InChI
InChI=1S/C25H26NO2.BF4/c1-15-11-16(2)24(17(3)12-15)25-20-13-18(27-5)7-9-22(20)26(4)23-10-8-19(28-6)14-21(23)25;2-1(3,4)5/h7-14H,1-6H3;/q+1;-1
NEMWBWBWRDTDNA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)