Key Documents
793221
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, 10-Phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H24BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.30
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>200 °C
Attivazione fotocatalizzatore
450 nm
Stringa SMILE
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1
LGNMSOXRNBFBGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.