Documenti fondamentali
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
274-279 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)