Documenti fondamentali
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
Sinonimo/i:
SiliaMetS® Cysteine
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimensione particelle
40-63 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Capacità
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilità
organic solvents: soluble
Densità bulk
665 g/L (tap density)
Stringa SMILE
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
Applicazioni
Metal scavenger: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Sn.
Avvertenza
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Note legali
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)