Documenti fondamentali
537950
Sigma-Aldrich
3-(Imidazol-1-yl)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Imidazole-3 functionalized silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
1.0 mmol/g loading
Livello qualitativo
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
537950-100G
537950-25G
537950-5G4061833499306