Documenti fondamentali
537926
Sigma-Aldrich
3-(Diethylenetriamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Triamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
1.3 mmol/g loading
Livello qualitativo
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)