Documenti fondamentali
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Dimensione particelle
40-200 mesh
Stringa SMILE
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ion-exchange resin
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
246751-10ML4061838110985
246751-50ML