Key Documents
537918
Sigma-Aldrich
3-(Ethylenediamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Diamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
1.4 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2