550019
N,N-Dimethyldipropylenetriamine
99%
Sinonimo/i:
DMAPAPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4630 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)CCCNCCCN
InChI
1S/C8H21N3/c1-11(2)8-4-7-10-6-3-5-9/h10H,3-9H2,1-2H3
OMKZWUPRGQMQJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Prepare poly(ethylene oxide)-b-poly(3-caprolactone-g-DP) [PEO-b-P(CL-g-DP)], a biodegradable amphiphilic polycationic copolymer.
- Develop a second generation aminoglycoside 6′-N-acetyltransferase (AAC(6′) inhibitor.
- Prepare a hydrophilic gemcitabine conjugated cationic copolymer, which can be employed in the treatment pancreatic cancer.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?