745332
Methyl thiourea ethyl sulfide ethyl Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinonimo/i:
PhosphonicS™ MTCf
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.4 mmol/g loading
Dimensione particelle
≥45 μm (95%)
Categorie correlate
Applicazioni
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)