Documenti fondamentali
858463
Sigma-Aldrich
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
234-235 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
Applicazioni
Promotes cell division.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)