Key Documents
808555
Sigma-Aldrich
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 230 °F
Densità
1.123 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphate
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)